Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Magnetic stir bar for use with NextGen™ V Vials™
116.00 - 118.00
Specificatie
Materiaal PTFE
Aantal 6
Vorm Triangle
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10226863
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
903061
Fit 0.3 and 1mL V-Vials
116.00
6 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10168421
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
903063
Fit 2, 3, 5, and 10mL V-Vials
118.00
Only null left
Add to basket
Description
Description
  • Made from PTFE
  • Place stir bar in vial and use with magnetic stirrer
Specifications
Specifications
PTFE
6
Triangle