Learn More
DWK Life Sciences Monsterflessen
Ideal for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field. Wheaton™ Snap Cap Sample Bottles are manufactured from Wheaton™ 800 soda lime clear glass that conforms to USP Type III requirements.
264.00 - 287.00
Specificatie
Kleur | Clear |
---|---|
Materiaal | Glass |
Kleur van sluiting | Natuurlijk |
Materiaal van sluiting | LDPE |
Type sluiting | Klik |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10208884
|
DWK Life Sciences
225532 |
4 ml |
287.00
|
|
|||||
10545755
|
DWK Life Sciences
225535 |
12 mL |
278.00
|
|
|||||
10370245
|
DWK Life Sciences
225538 |
24 mL |
264.00
144 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Packaged in corrugated trays with partitions
- Pre-attached low density polyethylene snap caps
- Available in a range of capacities and cap sizes
Specificatie
Clear | |
Natuurlijk | |
Klik |
Glass | |
LDPE |