Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Yellow
Screw cap made of radiation grade polypropylene
33.25 - 371.00
Specificatie
Kleur | Yellow |
---|---|
Materiaal | Polypropylene |
Certificeringen/conformiteit | ISO 9001 |
Producttype | Polypropylene Cap |
Produktcode | Merk | Halsafwerking | Voor gebruik met (apparatuur) | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Halsafwerking | Voor gebruik met (apparatuur) | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
12466161
|
DWK Life Sciences
W242538-A |
13-425 | Plastic dropping bottle | 1000 Cs. |
352.00
1000 stuks |
|
|||
12466141
|
DWK Life Sciences
W242528-A |
20-410 | Plastic dropping bottle | 1000 Cs. |
371.00
|
|
|||
12456121
|
DWK Life Sciences
W242518-A |
15-415 | Plastic dropping bottle | 1000 Cs. |
358.00
1000 stuks |
|
|||
10438784
|
DWK Life Sciences
W242508-A |
8-425 | Plastic dropping bottle | 1000 Cs. |
316.00
1000 stuks |
|
|||
10151443
|
DWK Life Sciences
242508 |
8-425 | Plastic dropping bottle | 100 Cs. |
33.80
100 stuks |
|
|||
10774084
|
DWK Life Sciences
242518 |
15-415 | Dropping bottle | 100 Cs. |
33.25
100 stuks |
|
|||
12448842
|
DWK Life Sciences
242528 |
20-410 | Dropping bottle | 100 Cs. |
41.05
100 stuks |
|
|||
11571245
|
DWK Life Sciences
242538 |
13-425 | Plastic dropping bottle | 100 Cs. |
36.10
100 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Packaged in case of 100 or 1000
Specificatie
Yellow | |
Polypropylene | |
ISO 9001 | |
Polypropylene Cap |