Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Excellent chemical resistance
Brand:  DWK Life Sciences W242822
141.10 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 12466171
  • 221.00 / Pack of 100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Ordreinfo
Dropper tips and caps must be ordered separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
6 mL, 0.2 oz.
0.2 oz.
0.66 in.
100/Cs.
No
42 mm
Cellulose Acetate Proprionate
17 mm
6 mL
Natural
LDPE
100/Cs.
Not Autoclavable
1.65 in.
13-425 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.