Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Grinding Chamber Replacement Parts For Tapered Tissue Grinders With PTFE Pestles
Tapered tissue grinders replacement grinding chamber for fluoropolymer resin pestle
141.00 - 166.00
Specificatie
Materiaal Borosilicaatglas
Producttype Maalkamer
Voor gebruik met (toepassing) Tapse weefselhomogenisator met PTFE stamper
Voor gebruik met (apparatuur) Tapse weefselhomogenisator
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Capaciteit Lengte (Engels) buis Buisdiameter (Engels) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capaciteit Lengte (Engels) buis Buisdiameter (Engels) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11758272
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358132
0.03 ounce, 1 ml 1.9 in. 0.43 in.
141.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11738282
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358140
0.16 ounce, 5 ml 3.6 in. 0.51 in.
166.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11758282
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358144
0.5 ounce, 15 ml 4.48 in. 0.7 in.
155.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Homogenisatoren zijn verkrijgbaar met stampers van glas of fluoropolymeerhars
  • Glazen stampers zijn ideaal voor de homogenisatie van hart-, spier-, long-, huid- en plantaardig weefsel
  • Stampers van fluoropolymeerhars zijn ideaal voor gebruik met zachte weefsels zoals hersenen en hebben een roestvrijstalen schacht met een diameter van 6.3 mm (1/4 inch)
  • Maalkamer is gemaakt van borosilicaatglas met een laag gehalte aan extraheerbaar materiaal
  • De conische punt van de maalkamer maakt initiële verkleining mogelijk, gevolgd door passage door het cilindrische deel voor de laatste homogenisatiestap.
  • Wanneer de stamper helemaal op de bodem van de maalkamer zit, is er sprake van een gelijkmatige tussenruimte van 0.102 tot 0.152 mm (0.004 tot 0.006 inch)
Specificatie
Specificatie
Borosilicaatglas
Maalkamer
Tapse weefselhomogenisator met PTFE stamper
Tapse weefselhomogenisator