Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Glass autosampler vials featuring a large opening
Merk:  DWK Life Sciences 225179
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10614343
  • 243.00 / 1000 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 12mm dia. × 32mm H (0.47 × 1.26 in.)
  • 11mm (0.43 in.) crimp top
  • 1.8mL (0.06oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Clear
Silica Glass
1.25 in.
32 mm
11 mm
12 mm
1.8 mL
Crimp/Snap
100 Pk.
No
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen