Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: Tear Cap
Unlined aluminum tear-off seal removes completely allowing content to pour from bottle. Seals come in a wide range of styles and sizes
361.00 - 410.00
Specificatie
Kleur Red
Materiaal Aluminum
Aantal 1000/Cs.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10552263
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224208
20 mm
361.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
18445652
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W224207
13 mm
410.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Wide range of colors and styles
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Tear-off seal removes completely, allowing contents to pour from the bottle
  • Flip cap seals provide tamper evidence
Specificatie
Specificatie
Red
Aluminum
1000/Cs.