Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 470
For electrophoresis and amino acid chromatography
Marca: Cytiva 10318493
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Soft surface
- For gelatinous samples
- For the absorption of culture media
- Used as blotting paper and amino acid chromatography
Specifica
Sheet | |
100/Pk. | |
460 mm |
470 | |
460 x 570 mm | |
570 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto