Learn More
Welch™ Compact Aspiration/Filtration Vacuum Stations: Pipette, Receiver Kit and Filter
Accumulate waste liquids safe and easily. Aspiration systems prevent ingestion of fluids leading to vacuum pump failure.
307.00 - 362.00
Specificatie
Voor gebruik met | Welch compacte vacuümstations voor afzuiging/filtratie |
---|
Inclusief: Autoclaveerbare opvangbak van 40.5 ounce (1.2 l), hydrofoob inline filter, automatische uitschakeling, vacuümregelaar en meter
Descrizione
- Bleekmiddelbestendige constructie voor een langere levensduur
- Continue bewaking van het vacuümniveau met een vacuümmeter met wijzer
- Aangedreven door WOB-L zuigervacuümpomp
Aanbevolen voor afzuigen van waterige en bleekmiddeloplossingen en niet voor zure, basische of organische dampen en gassen
Specifica
Welch compacte vacuümstations voor afzuiging/filtratie |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto