Learn More
Water, CHROMASOLV™, for HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for HPLC
69.78 - 350.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7732-18-5
Moleculaire formule H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name oxidane
SMILES O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15682870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270733-1L
1 L Glass Bottle
69.78
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15692870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270733-2.5L
2.5 L Glass Bottle
77.93
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15688350
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270733-4L
4 L Glass Bottle
138.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15612880
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270733-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
350.41
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
oxidane
H2O
MFCD00011332
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
Specificatie
max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
CHROMASOLV™, for HPLC
100°C
H2O
MFCD00011332
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
HPLC
Water
7732-18-5
100.0000%
H2O
2050024
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
oxidane
962
18.02
1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • Water