Learn More
Masterflex™ Vinyl Tubing
26.80 - 43.15
Specificatie
Certificeringen/conformiteit GMP
Materiaal Vinyl
Min. Operating Temperature (Metric) -43°C
Verpakkingshoeveelheid 1 Each
Steriliteit Sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12064078
Bekijk documenten
Masterflex™
06405-06
9.6 mm
43.15
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15235477
Bekijk documenten
Masterflex™
96480-00
3.2 mm
26.80
30 meter
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
GMP
-43°C
Sterile
82°C
Vinyl
1 Each
Translucent