Learn More
BRAND™ plaat met diepe wells
Vervaardigd van hoogwaardig onbehandeld polypropyleen, autoclaveerbaar en resistent voor een groot aantal chemicaliën, waaronder fenolen, chloroform en DMS. BrandTech™ BRAND™-platen met diepe wells zijn uiterst geschikt voor de opslag van monsters, HTS-assays (High Throughput Screening) waarvoor een moederplaat is vereist, voor cel- en weefselculturen, immunologische assays en andere toepassingen.
Merk: BRAND™ 701347
239.70 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- DNA-, DNase- and RNase-free
- Designed for a wide range of applications, such as High-Throughput Screening (HTS), tests requiring a mother plate, cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer and sample storage down to -80°C
- Deep-well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4 in.
- Choose PP plates for autoclavability and chemical resistance.
- Choose PS plates for transparency and surface properties.
- Deep Well Plates are ideal for sample storage, HTS assays requiring a motherplate, cell and tissue culture, immunological assays, and other applications.
Specificatie
No Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Clear | |
Deep-well Plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Square, Round Bottom (U-well) | |
45 cm | |
14 cm |
ANSI/SLAS, Certified Life Science Quality, BIO-CERT™ PCR Quality | |
96-well Deep-well plate, PP, well shape square, U-bottom, Low Profile, 1 ml | |
Autoclavable | |
Single-use | |
PCR Machine | |
1 mL | |
Non-sterile | |
Low Profile | |
28 cm | |
PCR Ready |