Learn More
Cytiva Grade GF10 Glass Microfiber Filter
Made from borosilicate glass and strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
Merk: Cytiva 10370429
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Specificatie
Borosilicate Glass | |
Filter | |
40 mm |
GF10 | |
17 m | |
28 mm |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- FILTER GLASS CIRCLE
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 100 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
- UNKNOWN AQUATIC-Bevat 100% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.