Learn More
Vitlab™ Grote maatcilinder van polypropyleen, klasse B
Gebruik deze cilinders voor toepassingen in de voedselindustrie. VITLAB™ grote maatcilinders van polypropyleen, klasse B hebben schaalverdelingen die in het materiaal zijn gegoten en die ook zichtbaar blijven na dagelijks reinigen in de afwasmachine. Zeshoekige basis met noppen biedt grote stabiliteit.
Merk:  Vitlab™ 647941
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15742106
  • 38.30 / 12 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Highly transparent cylinder
  • Raised scale and ring marks at the primary scale points
  • The scale structure is also available with a blue embossing
  • Calibrated (In)
  • Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706
  • Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
  • Because of the hydrophobic characteristics of the cylinders, the measured liquid quantity (In) is the same as the delivered quantity (Ex)
Specificatie
Specificatie
25 ml
±0.5 mL
B
22 mm
Ja
Round
Zeshoekig
Maatcilinder
PP (polypropyleen)
DIN 12681 en ISO 6706
Verhoogd, 0.5 ml
Elk 1
±0.5 ml
Food Industry and Volume Measurement
170 mm