Learn More
Eppendorf Reference™ 2-pipetten met variabel volume
GREENER_CHOICE
Minimaliseer het risico van aerosolvervuiling en verminder duimklachten met deze pipetten met variabel volume. De Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten met Variabel Volume zijn ideaal voor het pipetteren en mengen van vloeistoffen, voor het vullen van platen, voor gels en reageerbuisjes, voor fase-extractie en voor het verwijderen van bovendrijvend materiaal.
Merk:  Eppendorf 4924000096
375.25 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24314" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15713489
  • 380.00 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Integrated pipetting system with internal RFID technology
  • Serial number is printed on multiple components of pipette
  • Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
  • Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
  • Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
  • Spring-loaded tip cone reduces effort during operation/ejection
  • Sturdy upper handle, movable parts and external edges made from stainless-steel make pipette robust
  • High flexibility with ability to remove single cones
  • Ensures continuous identical pipet alignment during work process
  • Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
  • Single-button operation
  • Has Spring-loaded tip cone, movable parts, stainless steel external edges with customizable labeling area
  • Ergonomic handling with reduced operating effort
  • Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
  • Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
  • Haptic feedback before tip ejection
  • High precision and accuracy provides reliable pipetting results
  • User friendly secondary adjustment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Ja
Pipette Tip 2500 μL
Reference 2
0.25-2.5 mL
epT.I.P.S Sample Bag with 10 Pipette Tips
Red
Rood
1
Pipette
Voor gebruik met pipetpunten van 2500 μL
2 μl