Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Tablets are broad-spectrum protease inhibitors that are highly effective at preventing proteolytic degradation for cell lysis and protein extraction experiments
Merk: Thermo Scientific™ A32965
Waarschuwingen:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Beschrijving
Pierce Protease Inhibitor Tablets protect proteins from proteolytic degradation through inhibition of the serine-proteases, cysteine-proteases, aspartic acid-proteases and aminopeptidases that are typically present in cellular lysate samples. The tablets contain AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin and pepstatin A. Stable for storage at 4°C for up to 12 months, each mini or large tablet tablet is sufficient for 10mL or 50mL of solution, respectively, and is suitable for reagent preparation prior to protein extraction from tissue and cultured cells.
Highlights:
Specificatie
Protease Inhibitor Cocktail | |
Room Temperature | |
Pierce™ | |
Protease Inhibitor |
1 Vial, Store at 2°C to 8°C | |
Solid | |
50 mL Solution | |
20 Tablets |
Veiligheid en behandeling
- Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride