Learn More
HYDRANAL™ - Solvent, Reagent for volumetric two-component KF titration (working medium), Honeywell Fluka™
Merk: Honeywell Fluka 34800-6X1L
586.32 EUR valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
Specificatie
HYDRANAL™-Solvent | |
11°C (51.8°F) | |
MFCD00147197 |
0.89g/mL | |
6 x 1 L | |
UN3286 |
Veiligheid en behandeling
- HYDRANAL-Solvent
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: methanol, imidazole,sulphur dioxide