Learn More
Sartorius Quintix™ analytische weegschalen
Offers smart and efficient weighing, improved workflows with touch-screen and scroll technology which enables user to easily navigate through all balance operations. Sartorius Quintix™ Analytical Weighing Balances provide reliable and accurate results.
Merk: Sartorius QUINTIX64-1S
3518.84 EUR valid until 2025-09-30
Use promo code "24305" to get your promotional price.
Inclusief: Manual draft shield, Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide, dust cover
Beschrijving
Offers smart and efficient weighing, improved workflows with touch-screen and scroll technology which enables user to easily navigate through all balance operations. Sartorius Quintix™ Analytical Weighing Balances provide reliable and accurate results.
- Eenvoudige menunavigatie en geïntegreerde toepassingen met één druk op een toets
- Duidelijk zichtbare pictogrammen bieden een gemakkelijk te volgen bediening van de weegschaal; weergegeven resultaten geven gebruikers onmiddellijke feedback en vertrouwen
- Altijd maximale nauwkeurigheid, dankzij isoCAL™ volautomatische interne kalibratie en weegschaalafstelling
- Bijhouden van gegevens is makkelijker met Quintix USB“plug-and-play”-connectiviteit op een printer of computer
- Niveauregeling: Glazen niveau-indicator met libel voor centreren
- Kalibratie: Interne, volledig automatische kalibratie; biedt ook externe
- Weegeenheden: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, deeltjes/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabiliteitsindicator: Ja
- Fraudebeveiliging: supervisorvergrendeling
- Bescherming behuizing: met aceton te reinigen behuizing
- Geijkte modellen: ja
- Taalselectie: Engels, Frans, Spaans
- Diefstalslot: Kensington-slot en afsluitmogelijkheden voor kabel of ketting
- Uitgang: mini-usb
- Vermogen: 100-240V (universeel)
Standaardtoepassingen: wegen, dichtheid, percentage, controleweging, peak hold, tellen, onstabiele omstandigheden. Speciale laboratoriumtoepassingen zijn mengen, componenten, statistieken en conversie.
Specificatie
Aanraakscherm | |
Mini USB | |
Color | |
Tochtscherm voor analytische weegschaal, universel | |
±0.2 mg | |
82 mg | |
±0.1 mg | |
2 sec. | |
10°C to 30°C | |
2 Years | |
21.6 cm | |
12.6 in. | |
32 cm | |
14.1 inch | |
90 mm | |
4.9 kg | |
100/240 V | |
0.2 A | |
Class I |
2009/23/EG, EN 45501:1992, OIML | |
60 g | |
0.1 mg | |
Manual glass level indicator with air bubble | |
ABS Plastic, Aluminum Die-cast | |
64 | |
±1.5 ppm/°C | |
50°F to 86°F | |
Analytical Balance | |
8.5 in. | |
9 cm | |
8.22 inch | |
20.9 cm | |
36 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 w | |
50 / 60 Hz |