Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ timer
Biedt een uiterst kleine maat met intuïtieve bediening. Fisher Scientific Traceable Nano-timer geeft een aftelalarmtijd/stopwatchtijd (omhoog tellen) weer, plus de tijd van de dag (AM/PM en 24-uursnotatie).
Merk:  Fisherbrand™ 90013-35
23.02 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24165" to get your promotional price.
Produktcode. 15294006
  • 27.35 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Offers ultra-small size with intuitive operation. Fisher Scientific™ Traceable™ Nano Timer displays countdown alarm time/stopwatch (countup) time, and time of day (AM/PM and 24-hour format).
  • Telt af van of tot maximaal 23 uur, 59 minuten, 59 seconden op twee telkanalen
  • Nauwkeurigheid: 0.01%
  • Getallen met een hoogte van 0.375 inch kunnen worden afgelezen vanaf 10 voet (3 m)
  • Voor repetitieve tests zet het tweekanaals geheugen het scherm terug naar de eerder geprogrammeerde tijd
Informatie over bestelling
Afmetingen: 2.5 x 2 x 0.5 inch (6.4 x 5.1 x 1.3 cm); gewicht: 2.5 ounce (71 g)
Certificeringen
Traceerbaar certificaat met afzonderlijke serienummers wordt verschaft door ISO 17025-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA™. Traceerbaarheidsindicatie conform NIST™-norm
Specificatie
Specificatie
Handheld/Benchtop Timer
Alarmtoon met hoog aantal dB klinkt gedurende 1 min
1 sec.
2.5 x 0.5 x 2 inch (6.4 x 1.3 x 5.08 cm)
6.4 cm
1.3 cm
0.375 in.
0.93 cm
71 g
ISO 17025, A2LA, NIST
23 uur, 59 min, 59 sec
0.0001
LCD
2.5 in.
0.5 inch
2 in.
5.08 cm
2.5 oz.
Traceerbaar certificaat