Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™-trifluorazijnzuur (TFA)
Bottles of 99.5%-pure TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) liquid (sold by weight); for HPLC use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
Merk: Thermo Scientific™ 85183
199.50 EUR valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
Beschrijving
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoroacetic Acid (TFA) is manufactured and tested to meet strict specifications that ensure superior performance for use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
For complex peptide separations, the key to success can be to vary selectivity. Varying mobile phase composition on the same column can change selectivity enough to resolve peptide that would otherwise overlap. The TFA concentration is usually specified as 0.1% for reverse-phase HPLC of peptides. For reproducible separations from run-to-run or from lab-to-lab, it is essential to make concentrations the same.
Highlights:
- Purity: >99.5% TFA and exceptional clarity allows sensitive, nondestructive peptide detection at low UV wavelengths
- High-performance packaging: Packaged under nitrogen in amber glass with protective TFE-lined fluorocarbon caps to ensure TFA integrity
- Choice of formats for convenience: 1mL ampules can prepare 1L of 0.1% v/v TFA solution for the mobile phase in reverse-phase chromatography in moments
Ordering Information:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Specificatie
Trifluoroacetic Acid (TFA) | |
Liquid | |
50 ml | |
Pierce™ |
Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight. | |
Ion Pairing Reagent | |
99.5% TFA |
Veiligheid en behandeling
- Trifluoroacetic Acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: trifluoroacetic acid