Learn More
R&L Enterprises™ Snijder voor glazen buizen
Provides for quick and easy cutting of glass tubing in the laboratory. R&L Enterprises™ Glass Cutters are manufactured from nickel plated zinc alloy.
Merk:  R&L Enterprises™ 3406
Produktcode. 13045983
  • 31.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Accepts tubing up to 30mm in diameter
  • Versatile use in the laboratory
Specificatie
Specificatie
Snijder voor glazen buizen
Vernikkeld zink
Elk 1