Learn More
Fisherbrand™ Antistatisch weegschuitje van polystyreen, ruitvormig
Ontworpen voor nauwkeurig schenken met minimaal monsterverlies. Het Fisherbrand™ antistatisch ruitvormig polystyreen weegschuitje heeft een glad oppervlak dat gemakkelijk meebuigt. De wegwerpschuitjes hebben een platte bodem en een niet-statisch oppervlak en kunnen worden gebruikt in verschillende laboratoriumtoepassingen.
Merk: Fisherbrand™ HS1425AAF
Beschrijving
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Antistatic surface to ensure complete sample removal
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specificatie
Flat | |
White | |
Polystyreen | |
Antistatisch weegschuitje | |
55 x 35 x 6 mm | |
35 mm |
5 mL | |
Ja | |
Ruit | |
Kan worden gebruikt met een magnetron voor vochtanalyseapparaten | |
55 mm | |
6 mm |