Learn More
Fisherbrand™ Antistatisch weegschuitje van polystyreen, vierkant
Weeg en schenk monsters met gemak. Het antistatisch vierkant Fisherbrand™-weegschuitje van polystyreen is gemakkelijk uit te vouwen en heeft een glad oppervlak en ronde hoeken voor gemakkelijk schenken. Kies de maat en kleur die het beste bij uw wensen past. Stevig en voor eenmalig gebruik.
Merk: Fisherbrand™ HS1423BBF
38.64 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
- Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
- Select white or black for best color contrast
- Antistatic surface to ensure sample is completely removed
- Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Available in three sizes and two colors, in packs of 500
- All are FDA/food-grade compliant
Specificatie
Flat | |
Black | |
Polystyreen | |
Antistatisch weegschuitje | |
Gemiddeld | |
85 mm |
85 mL | |
Ja | |
Vierkant | |
Kan worden gebruikt met een magnetron voor vochtanalyseapparaten | |
85 mm | |
24 mm |