Learn More
BD Vacutainer™ kunststof buisjes voor bloedafname voor moleculaire diagnostiek
Offers a convenient and closed system for the collection, storage and transportation of whole blood that requires intracellular RNA stabilization. BD Vacutainer™ PAXgene™ Blood RNA Tube is for in vitro diagnostic use and is CE-marked.
Merk:  BD 762165
Produktcode. 12937706
  • 1740.00 / 100 stuks
Edge
Beschrijving
Beschrijving
The collection of whole blood is the first step in many molecular assays used to study intracellular RNA. A major challenge in this type of testing is the instability of intracellular RNA, which rapidly degrades within hours after blood collection. Furthermore, certain species of RNA, through the process of gene induction, increase in vitro after blood collection. Both in vitro RNA degradation and gene induction can lead to an under- or over-estimation of in vivo relative gene transcript number.
The PAXgene™ Blood RNA Tube contains an additive that stabilizes the in vivo gene transcription profile by reducing in vitro RNA degradation and minimizing gene induction. When used in conjunction with the PAXgene™ Blood RNA Kit, the Blood RNA Tube provides for accurate detection and quantitation of gene transcripts. Store unused PAXgene Blood RNA Tubes at 18–25°C. (Limited excursion temperatures up to 40°C are permitted.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Clear
PAXgene bewaaroplossing voor bloed en RNA
Sterile
2.5 ml
Molecular Diagnostic Testing
100 mm
CE marked
RNA-buisje
Kunststof
Hemogard
100/case
Papier
16 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • PAXgene Blood RNA Tube
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid