Learn More
BUCHI Verdampingskolven voor rotatieverdampers
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
Merk:  BUCHI 033404
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12778833
  • 135.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Verkrijgbaar in volumes van 50 ml tot 3000 ml
  • Verkrijgbaar in versie zonder coating of met P+G-coating
  • Cat. nr. 05-402-746 en 05-404-229 zijn compatibel met de R-210/R-215
  • Alle andere modellen zijn compatibel met de R II
Specificatie
Specificatie
Standard Glass
Rotatieverdamper
Pear
29.2/32
100 ml
Verdampingskolf
Plastic and Glass
29.2/32
60°C