Learn More
Memmert™ Universele oven met natuurlijke convectie, enkel display
Biedt ongeëvenaarde nauwkeurige, gelijkmatige en zachte temperatuurregeling voor een breed scala aan toepassingen. Memmert™ universele oven met natuurlijke convectie, enkel display is vervaardigd van duurzaam roestvrij staal.
Merk: Memmert™ UN160
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Nauwkeurige en homogene temperatuurregeling onafhankelijk van het kamervolume en de lading
- Temperatuurbereik tot +300 °C
- Acht modelgroottes 30l tot 750l
- Natuurlijke convectie of geforceerde luchtcirculatie
- Verbeterde functionaliteit met handige, goedgekeurde en geteste accessoires
- Kamers en behuizing bijna exclusief vormgegeven met gebruik van hoogwaardig, corrosiebestendig en gemakkelijk te reinigen roestvrijstaal
- Een breed scala aan opties voor programmering en documentatie met behulp van interfaces, geïntegreerde datalogger en AtmoCONTROL software
- Drie jaar garantie voor toestellen met uitzondering van slijtage aan onderdelen
- De temperatuurwaarden van universele ovens worden gemeten volgens DIN 12880: 2007-05
- Elke universele oven is getest op veiligheid en gemarkeerd met het CE-symbool
Specificatie
EAC, GS, CE, cUL, DVE | |
SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
161 l | |
Universele oven met enkele display | |
Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry | |
Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock) | |
20 kg | |
8 | |
Temperature control, autodiagnostic system | |
Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
Verstelbare digitale timer: van 1 min. tot 99 dagen, 23 uur. | |
400 x 560 720 mm | |
584 mm | |
560 mm | |
720 mm | |
400 mm | |
96 kg | |
230/115 V | |
50 / 60 Hz |
Roestvrij staal | |
Natural | |
20°C to 300°C | |
1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY) | |
PC Software AtmoCONTROL | |
Stainless Steel | |
UN160 | |
Mains cable with plug (German type) | |
Stainless Steel | |
Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5 | |
3 years | |
745 x 1104 x 584 mm | |
745 mm | |
1104 mm | |
584 mm | |
96 kg | |
115/230 V, 3.2/22 W, 50/60 Hz | |
3.2/2.4 W |