Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™-afdichtmat voor PCR-microtiterplaten, 96 wells
Minimaliseer verdamping in een groot aantal temperaturen in PCR- en opslagtoepassingen
Merk: Axygen™ AM-96-PCR-RD
324.10 EUR valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
Beschrijving
Minimize evaporation in wide range of temperatures in PCR and storage applications
Voor laboratoria met hogere doorvoersnelheden voorziet Axygen in afdichtingsmogelijkheden om de behoefte aan meer automatisering te beantwoorden met uitstekende kosteneffectiviteit. Elke “well-afdichter,” eenmaal geperforeerd, zal zichzelf opnieuw sluiten en vormt zo een luchtdichte afdichting voor de well. Gebruikt voor PCR, de opslag van mengsels, ELISA, weefselcultuurtoepassingen.
- Gemaakt van siliconen van onderzoekskwaliteit
- Autoclaveerbare matten kunnen opnieuw worden gebruikt na bleekwas-ethanolspoeling
- Voor gebruik met PCR-microtiterplaten met 96 ronde wells: PCR-96-C, PCR-96-MB-C, PCR-96-LP-FLT-C, PCR-96-FLT-C, PCR-96-SG-C, PCR-96-AB-C, PCR-96-LP-AB-C, PCR-96M2-HS-C, PCR-96-FS-C
Specificatie
Clear | |
Non-sterile | |
96 | |
10 | |
Rond |
Silicone | |
Ja | |
10 per verpakking | |
Afdichtmat | |
PCR-microtiterplaat, 96 wells |