Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Manufactured from transparent PMP
Merk:  Azlon FDE446
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12423621
  • 31.20 / 1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
250 mL
50 mL
1
45/40
Screw Cap
Transparent
PMP
144 mm
Conical
Autoclavable
GL52