Learn More
DuPont™ Tychem 6000 F CHA5 Hooded Coverall
GREENER_CHOICE
Offering excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals. DuPont™ Tychem™ 6000 F Hooded Coveralls are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film-laminated to a heavy duty Tyvek substrate.
Merk:  DuPont™ D13395268
35.82 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Regelgeving: Er kunnen beperkingen gelden voor de aankoop van dit product en het is mogelijk dat we u om aanvullende documentatie moeten vragen.
Produktcode. 12399419
  • 38.45 /
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in grey for discretionary needs
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles for optimal fit
  • Thumb loops prevent sleeves from riding up
  • Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face masks
  • Self-adhesive double zipper flap closure system
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Protects personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, radioactive contamination, biohazards and certain chemical warfare agents
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response to military and petrochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Hooded Coveralls
Tychem™-textiel
Elastic
Dubbel
Elastisch
Gestikt en afgeplakt, Taped
Chemicals
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Voor een breed toepassingsbereik, van het opruimen van gemorste chemische vloeistoffen en hulpverlening bij noodgevallen tot militaire en petrochemische toepassingen
2X-Large
Grijs
Elastisch
Hooded
Rits, overslag
Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
Zelfklevende kin
116 tot 124 cm