Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ Model CHA6 coveralls
Met duimlussen. Dupont™ Tyvek™ Classic Plus coveralls hebben een elastische capuchon voor extra gebruiksgemak.
Merk: DuPont™ D13395284
219.55 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24380" to get your promotional price.
Beschrijving
- Tyvek™ 1431 N-materiaal
- Antistatisch
- Elastische capuchon
- Zelfklevende kinflap voor strakke pasvorm rond ademhalingstoestel
- Rits gemaakt van TYVEK™ met zelfklevende flap
- Elastische manchetten, enkels en taille
- Voorzien van duimlussen
- Categorie III, type 4B/5/6
- Self-adhesive chin strap for tight seal of suit to face mask
- Stitched and over-taped seams for protection and strength
- Tyvek zipper and zipper flap for enhanced protection
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in elastic waist
- Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up
- Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols
- Excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated
- Applications include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or research, biosecurity laboratories as well as medical applications and when exposed to biological hazards
Specificatie
Hooded Coveralls | |
HDPE | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Gestikt, Taped | |
Chemicals, Liquid | |
Voor onderhouds- en demontagewerkzaamheden in de nucleaire industrie |
X-Large | |
Wit | |
Elastisch | |
Hooded | |
Rits | |
Category III, Type 4-B, 5-B and 6-B | |
EN 14126 (barrière tegen infectieveroorzakende stoffen), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting) |