Learn More
Justrite™ FM-goedgekeurde containers voor biologisch gevaarlijk afval
De Justrite Biohazard-afvalbak is een stevige, stalen bak voor het bewaren van besmette was en ander voorgeschreven afval. De bak heeft een lekvrije constructie met een voetbediend, zelfsluitend deksel.
Merk: Justrite™ 05930
226.29 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beschrijving
Safely segregate biohazard waste to ensure proper disposal of blood- or pathogen-contaminated laundry items and pathological and microbiological wastes.
- Features leakproof, sturdy steel construction with foot-operated, self-closing lid
- Eliminates any reason to reach into the waste area or touch the can
- Holds biohazard bag (sold separately) securely around circumference of can top
- Large biohazard label clearly identifies the contents and alerts workers
Not to be used for disposal of sharp items.
Certificeringen
FM-goedgekeurd
Compliance
Conform OSHA 29CFR1910.1030.
Specificatie
FM, TUV, OSHA | |
14 in. | |
Wit | |
Foot-operated Cover | |
18 in. | |
Containers voor biologisch gevaarlijk afval |
35.56 cm | |
10 gal. | |
35.5 cm | |
Veilig, tijdelijk verzamelen van biologisch afval | |
Robuust metaal |