Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Easy-to-use casters
Merk:  Hoefer™ SE275
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12059837
  • 469.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
SE245 dubbel gelgietsysteem
  • Voor gebruik met SE250, SE260 of MiniVE verticale elektroforeseystemen
  • SE235 4-gelgietsysteem, SE275 4-gelgietsysteem en SE215 10-gelgietsysteem
    • Geschikt voor gels met enkelvoudige concentratie en gradiëntgels
    • SE235 4-gelgietsysteem is voor gebruik met SE260 of MiniVE elektroforesesystemen
    • SE 275 4-gelgietsysteem en SE215 10-gelgietsysteem zijn voor gebruik met SE250 elektroforesesysteem
    Specificatie
    Specificatie
    SE 250 mini verticale gel-elektroforese-eenheid
    Gelgietsysteem
    Gietopzet met pakking, glas, aluminium, ruimtebesparende platen, vulbladen, plugs
    1 to 4