Learn More
Justrite™ Niet-metalen doseercontainers x AS
Voor gemakkelijk, eenhandig doseren van gevaarlijke vloeistoffen direct op het werkoppervlak. De niet-metalen dispenserhouder is gemaakt van polyethyleen met een messing dispenserklep.
Merk:  Justrite™ 14010
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11943679
  • 73.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideaal voor gebruik met ontvlambare stoffen
  • Lekdichte, zelfsluitende dispenserkleppen minimaliseren morsen, voorkomt overmaat
  • Body van hogedichtheidpolyethyleen
  • Maakt het mogelijk om gevaarlijke vloeistoffen met één hand eenvoudig direct op het werkoppervlak aan te brengen
Specificatie
Specificatie
FM
1 quart
Rood
Polyethyleen
4 inch
Dispenserhouder
0.95 l
Voor gebruik met ontvlambare materialen
Lekdichte messing automatische sluiting van dispenserkleppen
10.1 cm