Learn More
WTW™ SenTix™ 81-pH-elektrode
Use these pH electrodes for portable measurement and routine measurement in the lab. WTW™ SenTix™ 81 pH Electrodes are ideal for applications where reliable measured values are needed under adverse conditions.
Merk: WTW™ 103642
291.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Precision electrode with temperature sensor and DIN cable
Specificatie
Vaste kabel, Banana Plug | |
Glazen schacht, platina membraan | |
0 tot 100 °C | |
Vario pH-meter | |
SenTix™ 81 | |
Dompel de gecombineerde elektrode in referentie-elektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ vrij). Gecombineerde pH-elektrodes mogen niet droog of in gedeïoniseerd water worden opgeslagen | |
1 m |
Platina | |
0 tot 14 | |
SenTix ™-pH-elektrode | |
DIN, banaanstekker voor elektrode, 1 m kabel | |
30kOhm ingebouwde NTC | |
0 tot 100 °C | |
120 mm |