Learn More
Fisherbrand™ Standaard weegschuitje van polystyreen, vierkant, zwart
Weeg en schenk monsters met gemak. Het Fisherbrand™ Standaard Vierkant Polystyreen Weegschuitje is gemakkelijk uit te vouwen en heeft een glad oppervlak en ronde hoeken voor gemakkelijk schenken. Kies de maat en kleur die het beste bij uw wensen past. Stevig en voor eenmalig gebruik.
Merk: Fisherbrand™ HS1421C
81.37 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
Weigh and pour samples with ease. Fisherbrand™ Polystyrene Square-Shaped Standard Weighing Boat folds easily and features a smooth surface and round corners for easy pouring. Choose the size and color that works best for your needs. Disposable and durable.
- Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
- Select white, black or blue for best color contrast to ensure sample is completely removed
- Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Available in three sizes and two colors, in packs of 500
- All are FDA/food-grade compliant
Specificatie
Flat | |
Natural | |
Polystyreen | |
Standaard weegschuitje | |
Large; 140 x 140 x 22 mm | |
5.5 in. | |
5.5 in. | |
22 mm | |
98 mm (Inner Base) |
280 mL | |
Ja | |
Vierkant | |
Kan worden gebruikt met een magnetron voor vochtanalyseapparaten | |
12 mil | |
140 mm | |
140 mm | |
1 in. |