Learn More
OHAUS™ Explorer™ Series Precision Balances
All-new Explorer balances deliver unequaled quality and dependability. OHAUS Explorer Series Precision Balances have faster stabilization time which improves operational efficiency, increases throughput and improves productivity.
Merk: OHAUS™ 83021365
3747.75 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24377" to get your promotional price.
Inclusief: Switching AC adapter with multiple plug head type for multi region use, weighing pan and pan support, multi language operator manual with quick start guide, in-use cover (display only)
Beschrijving
Intelligente prestaties
- Geoptimaliseerde specificaties voor lineariteit en herhaalbaarheid verzekeren nauwkeurige, reproduceerbare resultaten
- Superieure vibratiefiltering zorgt voor stabiliteit van de weegschaal in onstabiele omgevingen
- Volledig automatisch AutoCal™-kalibratiesysteem voert een zelfkalibratie van het systeem uit wanneer het een temperatuurverandering waarneemt die voldoende is om de weegnauwkeurigheid te beïnvloeden, of iedere 11 uur; externe gewichten niet vereist
- Vier touchless-sensoren voor handsfree afdrukken, tarra, kalibratie en andere selecteerbare functies; voorkomen verontreiniging en residuoverdracht, verhogen weegefficiëntie
- Sensoren kunnen worden ingesteld voor handelingen op afstand
- Hogeresolutie 5.7 inch (145 mm) TFT-display
- Resistief aanraakscherm
- 14 Ingebouwde aanpasbare toepassingen Functionaliteit voor minimumgewicht met visuele waarschuwingsfunctie
- QWERTY-toetsenbord en numeriek toetsenbord voor het invoeren van GLP/GMP en andere gegevens
- Gebruiksbeheer met beheerderfunctionaliteit
- Alternatieve RS232 (19-193-26)-opdrachtfunctie past weegschaal aan bestaande software voor gegevensacquisitie aan
- Externe invoer voor nul, tarra of afdrukken met behulp van externe voetschakelaaraccessoire (19-193-28)
- Hoorbare/zichtbare feedback voor drukken op knoppen en status controleweging
- Gemakkelijk zichtbare niveau-indicator aan voorzijde weegschaal
- De weegschaal wordt waterpas gezet met gebruiksvriendelijke, verstelbare draaiknoppen
- Scherm voor waterpasondersteuning geeft aan welke draaiknoppen moeten worden versteld Gegevensoverdrachtfunctie voor directe gegevensuitvoer naar Microsoft™ Excel™
- Instructieberichten leiden gebruikers door het weegproces
- Gebruikersinformatiemenu toont gebruikers welke weegschaalfuncties beschikbaar zijn
- Maximaal 11 bedieningstalen beschikbaar
Praktisch ontwerp
- Aanpasbaar kleurendisplay voor optimale weergave; kan worden gescheiden van weegvoet voor flexibiliteit op de werkplek
- Eenvoudige toegang tot standaard USB en RS232 (optionele derde poort beschikbaar)
- Kabeluitvoer aan linker- en rechterzijde maakt installatie naar keuze mogelijk
- Fliptop-tochtscherm zonder frame verzekert onbelemmerde toegang
- Zijtoegang van 6.3 x 9.4 inch (160 x 240 mm) voor het plaatsen en verwijderen van grote voorwerpen
- Glas met antistatische coating helpt met het wegvoeren van statische ladingen die resultaten kunnen beïnvloeden
- Zijdeuren op bovenlagers voorkomen mogelijk vastlopen
- Afneembare glaspanelen en roestvrijstalen voet voor eenvoudige reiniging
- Gereed voor toren- en wandbevestiging, voor een modulaire installatie
- QuadraStance™-voetontwerp heeft vier verstelbare draaiknoppen voor superieure stabiliteit
- Robuuste gegoten metalen voetbehuizing
- Kabelopbergsysteem
- Wegen - Bepaal het gewicht van artikelen in de geselecteerde meeteenheid; minimumgewichtfunctie is ook beschikbaar
- Procentueel wegen - Meet het gewicht van een monster, weergeven als een percentage van een vooraf bepaald referentiegewicht
- Dynamisch wegen - Weeg een instabiele last; weegschaal neemt een gemiddelde van het gewicht over een tijdsperiode
- Totaliseren - Meet het cumulatieve gewicht van meerdere artikelen; het cumulatieve totaal mag groter zijn dan de capaciteit van de weegschaal
- Differentieel wegen - Sla monstergewichten op en bereken het verschil tussen begingewichten en eindgewichten
- Peak Hold - Registreer en bewaar het hoogste gewicht in een reeks; zowel stabiele als instabiele gewichten worden geregistreerd
- Tellen van onderdelen - Tel monsters met een uniform gewicht; kies Standaardtelling, Controletelling of Vultelling
- Pipetafstelling - Controleer pipetwaarden op basis van gewichtsanalyse, met ingebouwde waterdichtheidstabel
- Controlewegen - Vergelijk het gewicht van een monster met doellimieten; kies tussen Standaard, Nominaal-Gewicht of Nominaal-Percentage
- Vullen - Vul een container tot een doelgewicht; voortgangsbalk geeft vulstatus weer
- Formulering - Voor het maken van samenstellingen en recepten; het aantal componenten kan variëren van twee tot 99
- Dichtheidsbepaling - Bepaal de dichtheid van vaste stoffen met een grotere dichtheid dan water, vaste stoffen met een kleinere dichtheid dan water, vloeistoffen of poreus materiaal
- Kostenbepaling bestanddelen - Bepaal de kosten van een formule of recept op basis van bekende kosten/hoeveelheden van componenten of bestanddelen
- SQC - Bewaak en/of regel processen om onder- en overvulling onmogelijk te maken
Informatie over bestelling
Optionele accessoires
- Torenbevestiging voor display
- Verlengkabel terminal
- Dichtheidsbepalingskit
- Tochtschermkit (weegschalen van 0.01 g en 0.1 g)
- Beveiligingsapparaat -01
- Interfacekabel, USB (Type A naar B)
- Tweede RS232 Kit
- Ethernetkit
- Voetschakelaarkit
- Compacte thermische printer
- Compacte matrix-impactprinter
- RS232 Printerkabel en adapter
- RS232-kabel, pc 25-pins
- RS232-kabel, pc 9-pins
Certificeringen
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Services
Two years (US and Canada)
Specificatie
Aanraakscherm met virtuele QWERTY- en numerieke to | |
RS-232, USB | |
TFT | |
Gram, milligram, kilogram, karaat, ounce, troy oun | |
Automatic | |
ABS Plastic, Stainless Steel, Glass | |
±0.1 g | |
50°F to 86°F | |
Precision Balance, with Wind Ring | |
7.7 in. | |
19.5 cm | |
3.5 inch | |
6 inch | |
15.4 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
0.6 A |
CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme | |
10.2 kg | |
0.1 g | |
Switching AC adapter with multiple plug head type | |
±0.1 g | |
EX10201 | |
<1 sec. | |
10°C to 30°C | |
2 Years | |
7.5 in. | |
19 cm | |
9 cm | |
7.9 inch | |
20 cm | |
5 kg | |
100/240 V | |
50 / 60 Hz |