Learn More
Fisherbrand™ Jumbo koelkast/vriezerthermometer met blootgestelde sonde
Digitale thermometers zijn ideaal voor de controle van vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken, incubatoren en koelkasten.
Merk: Fisherbrand™ 90011-54
63.63 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
Inclusief: Traceerbaar™ certificaat, open te klappen standaard voor labwerkbank, gleuf voor wandbevestiging, één alkaline AAA-batterij en Velcro™ en magnetische strips om op elk type oppervlak te bevestigen
Beschrijving
Fles isoleert de sensor tegen snelle temperatuurschommelingen wanneer de deur van de koelkast wordt geopend. Thermometer voldoet aan alle vereisten voor CDC-thermometers en vaccinthermometers.
- Goed leesbare 1.5 inch (3.8 cm) getallen in jumboformaat kunnen vanaf 30 voet (9.1 m) worden afgelezen
- Sensor en kabel van 10 voet (3 m) werken beide zelfs onder water nauwkeurig
- Stoot- en chemicaliënbestendige behuizing van ABS-kunststof
- Verkrijgbaar met afgedichte sonde of open sensor
Maximale/minimale uitleeswaarden registreren
- Drievoudig display toont gelijktijdig de maximum, minimum en huidige sondetemperaturen, inclusief de kamertemperatuur
- Min./max. bewaakt 's nachts, in de weekenden of elke gewenste periode de hoge en lage meetwaarden — een aanzienlijk voordeel ten opzichte van huidige glasthermometers “voor alleen aflezen”
- Bereik is -58° tot +158 °F en -50° tot +70 °C met een resolutie van 0° en een nauwkeurigheid van ±1 °C
- Alarmfunctie geeft een signaal af wanneer de temperatuur boven of onder een ingestelde waarde komt
- Alarm is programmeerbaar in stappen van 1°
- Dankzij microsnoer met een lengte van 10 voet kan de koelkastdeur dan nog worden gesloten
- Halfgeleidersondes elimineren kwikverontreiniging in koelkasten
- Afgedichte sonde is verpakt in miniatuurfles met niet-toxische glycol; oplossing is GRAS (algemeen als veilig erkend) door de FDA (Food and Drug Administration)
- Neemt bezorgdheid in verband met ongewild contact met voedingsmiddelen of drinkwater weg
Informatie over bestelling
Doos: 3.88 x 4.38 x 0.88 inch (9.9 x 11.2 x 2.2 cm). Afmeting van afgedichte flessensonde is 1 x 2.5 inch (2.5 x 6.4 cm). Naakte sensor is 0.19 in diameter x 0.75 inch (4.8 x 19 mm) lang.
Certificeringen
Traceerbaar™ certificaat met afzonderlijke serienummers wordt verschaft door ISO 17025-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA™. Traceerbaarheidsindicatie conform NIST™-norm.
Specificatie
ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST | |
Bewaking van vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken, incubatoren en koelingen, slaat min/max-registraties op | |
11.2 cm | |
120 in. | |
2.2 cm | |
3.8 cm | |
0.1° C | |
113 g | |
Digital Thermometer | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F to +158°F | |
Yes | |
Digital LCD |
0.87 x 3.8 x 4.38 inch (2.2 x 9.9 x 11.2 cm) | |
4.38 in. | |
Traceerbaar certificaat, uitklapbare standaard voor labwerkbank, gleuf voor wandbevestiging, één alkaline AAA-batterij en Velcro™ en magnetische stroken om op elk type oppervlak te bevestigen, met naakte sensor | |
1.5 in. | |
304.8 cm | |
ABS-kunststof | |
4 oz. | |
3.8 in. | |
0.87 in. | |
70°C | |
-50°C | |
-50 °C tot +70 °C | |
±1 °C | |
9.9 cm |