Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ timer voor laboratoriumgebruik
Inclusief: Traceerbaar certificaat met afzonderlijk serienummer en batterij voor 3 jaar
Beschrijving
Lab-Top Timer is built expressly for bench use. Ease of operation, versatile timing modes, extra-large keys, and the any-angle viewing make Fisherbrand™ Traceable™ Lab-Top Timer an ideal unit for the lab.
- Lcd-scherm is zo ontworpen dat dit vanuit elke hoek leesbaar is (zittend of staand)
- Telt terug van 24 uur naar 1 seconde, in stappen van seconden, met een nauwkeurigheid van 0.01%
- Met de speciale geheugenchip kan een herhalingstijd voor instant replay worden geprogrammeerd die met een druk op de knop op het scherm verschijnt
- Geheugentijd wordt vergrendeld totdat deze wordt gewijzigd
- Telmodus (stopwatch) en een klok die de tijd op de dag aangeeft
- Afmeting: 3.25 x 3.25 x 1.75 inch
- Gewicht: 4 ounce
Certificeringen
NIST-traceerbaarheid
Specificatie
Labwerkbanktimer | |
Audible/Visible | |
1 sec. | |
AA | |
113.39 g | |
NIST |
24 uur tot 1 sec. | |
0.0001 | |
LCD | |
4 oz. | |
Traceerbaar certificaat met afzonderlijke serienummers verschaft door ISO 17025-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA; traceerbaarheidsindicatie conform NIST-norm. |