Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier voor algemeen gebruik, cellulose, klasse 600
Used in schools and as bench protective paper. Fisherbrand™ Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper is economical.
Merk: Fisherbrand™ 0600F00021
52.04 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
Applications:- Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specificatie
Vel | |
10 tot 20 μm | |
Goedkoop filterpapier gebruikt op scholen en als tafelbeschermpapier | |
500 per verpakking | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
Cellulose | |
10 tot 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
520 mm |