Learn More
Sartorius Sartolab™ P20-filtersystemen
BIOPHARMA
Filter weefselcultuuroplossingen snel, economisch en betrouwbaar. Sartorius™ Sartolab™ P20 Plus-filtersystemen zijn steriele, gebruiksklare eenheden. Een groot filtratieoppervlak en automatische ontluchting zorgen voor hoge stroomsnelheden. Verkrijgbaar met PES- of SFCA-membraan, verschillende connectoren of met een prefilter voor de verwerking van maximaal 10 l.
Merk:  Sartorius 18068----------D
156.99 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11750975
  • 199.00 / Pack of 10
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Filter tissue culture solutions quickly, economically and reliably. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filter Systems are sterile, ready-to-use units. A large filtration area and automatic de-aeration ensures high flow rates. Available with PES or SFCA membrane, different connectors or with a prefilter to process up to 10L.
The new way for reliable sterile filtration
  • Ready-to-use unit with a large filtration area (20cm2) for fast filtration
  • Quickly and reliably sterilizes media and aqueous solutions with optimal throughputs
  • Automatically vents any trapped air through the PTFE membrane-protected vent ports
  • Extraordinarily favorable price-performance ratio for a cost-effective solution
  • The total filterable volume can often be doubled due to an integrated binder-free, glass fiber pre-filter
  • High-quality construction; every batch is rigorously tested to ensure sterility and integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
USP, klasse VI
Single-use
Polycarbonate
0.2 μm
Sterile
Betrouwbare steriele filtratie van weefselcultuuroplossingen
3 bar
10 Pack
100 mL to 10 L
Luer lock / slangnippel
Ready-to-Use Pressure Filter
Polyethersulfon
100 mL to 5 L
20 cm2
Glass Prefilter, Filling Bell
5 bar
Pressure Filter
0.9 mL