Learn More
Electrothermal Capillaire buis voor apparatuur voor digitaal smeltpunt
For use with the IA9000 series Digital Melting Point Apparatus
Merk: Electrothermal 03010-67
236.02 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
Capillary tubes; 1.5-mm; 1000/pack. For use with the IA9000 series Digital Melting Point Apparatus
De vernieuwde en verbeterde digitale smeltpuntapparatuur uit de IA9000-serie biedt een eenvoudige methode voor het meten van de smeltpunten van monsters zonder dat dit ten koste van de nauwkeurigheid gaat; de temperatuurresolutie ligt binnen 0.1°C. De apparatuur is ideaal voor meerdere gebruikers vanwege het ergonomische ontwerp dat iedereen comfortabel zicht geeft, met een in hoogte verstelbare extensiearm en een opzet die kan worden gedraaid om elke gebruiker te laten kijken. Als visueel hulpmiddel bevat de opzet een loep die een vergroting van 8X biedt. De smeltpuntapparatuur heeft een membraantoetsenblok met eenvoudige menu's. Voor verder gemak kan de extensiearm volledig worden ingeklapt en netjes worden weggevouwen in de eenheid, zodat de eenheid plat kan worden opgeslagen om ruimte te besparen. De smeltpuntapparatuurmodellen IA9200 en IA9300 bieden de optie tot het opslaan van 500 tot 1000 smeltpuntbepalingen en kunnen worden aangesloten op een printer.
Prestaties
- Membraantoetsenblok met eenvoudig menu's voor intuïtief gebruik
- Bedieningsdrukknoppen zijn handig geplaatst om te verzekeren dat temperaturen kunnen worden geregistreerd zonder dat u bij het monster vandaan hoeft te kijken
- Digitale microprocessor met resolutie van ±0.1°C biedt snelle opwarming en nauwkeurige temperatuurregeling
- Monsters in drie capillaire buisjes kunnen tegelijkertijd worden bekeken
- Geleverd met pakket met 50 capillaire buisjes
- Drie pieptonen geven aan dat de oventemperatuur stabiel is en gereed is voor het monster
- Verstelbare arm met loep kan worden weggevouwen in de eenheid
- Verstelbare objectlens voor scherpe focus
- Roterende opzet en veiligheidsoogstuk om bescherming te bieden tegen weerkaatsingen en hete zone
- Integrale verlichting en loep onder brede hoek met 8X vergroting verbeteren de observatie van monsters, zodat alle drie de monsters kunnen worden bekeken zonder uw ogen te vermoeien
- Eenheden kunnen worden gekalibreerd door de gebruiker op de eigen locatie of door de fabrikant/serviceorganisatie. In geval van kalibratie door de gebruiker is een kalibratiekit vereist
- Verbeterde kalibratieprocedure met behulp van een kalibratiesleutel
- 32-bits processor
- Geschikt voor drie capillaire buisjes met een buitendiameter tot 2 mm (opslag voor verpakking met 100 stuks)
- Verwijdering van buisgeleider voor reiniging en gebruik van koude vinger
- Lens met 40 mm diam. (vergroting 8X) is verwijderbaar en heeft aanpasbare focus
- Bereik oventemperatuur van omgevingstemperatuur tot 400°C
- Temperatuurresolutie: ±0.1°C
- Nauwkeurigheid: ±1%
- Membraantoetsenblok met 13 toetsen
- Keuze van koelsnelheid
- Snelle opvoersnelheid van 10°C/minuut
- Oven met witte led-verlichting
- Display (2 rijen tekens met lcd met achtergrondverlichting)
- Gewicht: 5.5 lb.
- Afmetingen: 35.5 x 20 x 8 cm
Model met vaste opvoersnelheid IA9100
- Startpunt snel te programmeren met UP- en DOWN-toetsen
- 4 x 1 smeltgeheugencapaciteit
- Gebruik RAMP-toets om opvoersnelheid in te stellen van 1°C of 10°C per minuut
- Beschikt over alle functies van het standaardmodel (hierboven)
- Nicad-batterij voor geheugen, back-up van de klok
- Pc-uitvoerfaciliteit
- Printer-uitvoerfaciliteit
- USB-uitvoer naar flashdrive
- Opvoersnelheid tussen 0.2° en 10°C/min. in stappen van 0.1°C
- Voegt batchnummers (automatisch of handmatig toegewezen) met datum en tijd toe
- Bevat RS-232-C-poort voor computer of printer (bestel 12-144-58 afzonderlijk)
- Smelttemperatuurgeheugen met zes plekken registreert start- en eindpunten voor alle drie geteste monsters
- Voorgeprogrammeerde opvoersnelheid van 1°C/min. plus variabele opvoersnelheidprogrammering van 0.2°C tot 10°C/min. in stappen van 0.1°C
- Ingebouwd geheugen bewaart maximaal 500 afzonderlijke batches
- 3 x 2 smeltgeheugencapaciteit
- Datum- en tijdfunctie
- PC-uitvoerfaciliteit
- Printer-uitvoerfaciliteit
- USB-uitvoer naar flashdrive
- Met toets voor buisselectie schakelt u heen en weer tussen monsterbuizen; leds geven buisselectie weer
- Bevat RS-232-C-poort voor computer of printer
Serviceplan
Dienstverleningsovereenkomst verkrijgbaar.
Compliance
Conform de vereisten van het U.S. Pharmacopeia
Services
Dienstverleningsovereenkomst verkrijgbaar.
Specificatie
Capillary Tubes | |
1000 capillaire buisjes | |
0.05 in. | |
1.5 mm |