Learn More
Fisherbrand™ Met platina behandelde siliconenslangen, doorzichtig
Providing a number of advantages over conventional peroxide cured silicones. Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured 5m Silicone Tubing is available in a comprehensive range of stock sizes.
Merk:  Fisherbrand™ 1172-8118
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11728118
  • 10.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Autoclavable
  • Non-yellowing
  • High gloss finish
  • Excellent quality
  • Highly hydrophobic
  • No peroxide byproducts
  • High tear strength as standard
  • Extended life in Peristaltic pumps
  • Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specificatie
Specificatie
FDA, BFR and WRAS approved
4 mm
5.6 mm
0.8 mm
-40 tot 200 °C
Flexible
-40 tot 200 °C
Ja
Platinasilicone
5 m
Ideaal voor biologische, farmaceutische en biotechnologische werkzaamheden, de ruimtevaart en brandgevaarlijke werkzaamheden
Doorzichtig
0.5 bar