Learn More
Axygen™ Aerosol Filter Tips, Sterile, Wide Bore
Voorkom kruisbesmetting met robotische barrièrepunten. Axygen™ aerosolfilterpunten, steriel, zijn bestraald met E-beam om te voorkomen dat het product achteruitgaat, voldoen aan USP 3127 (verontreiniging met zware metalen) en zijn vrij van uitloogbare additieven. Beschikbaar in veel verschillende puntstijlen.
Merk: Axygen™ TF-205-WB-R-S
120.54 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
- Technologically advanced filter material allows free passage of air while blocking aerosol contamination.
- Filter membrane contains no leachable additives.
- Axygen™ Maxymum Recovery™ surface improves accuracy and ensures maximum sample recovery.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Human gDNA- and PCR-inhibition-free
Specificatie
1 tot 200 μl | |
Steriel | |
Vrij van DNase, RNase en pyrogeen USP 3127 (verontreiniging met zware metalen) |
|
Rack | |
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs | |
Polypropylene |
Filtered | |
Transparant | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Genomic/Wide Orifice | |
Gilson Pipetman P200 |