Learn More
BRAND™ BRAND™ Titrette™ digitale bottle-top-buretten
Levert nauwkeurigheid en precisie binnen de tolerantiegrenzen van glazen buretten van klasse A. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale bottle-top-buretten zijn geschikt voor de meeste titrants in concentraties tot 1 mol/l. Ideaal voor algemene chemie, afvalwaterzuiveringstoepassingen, analyse van levensmiddelen en dranken, industriële titratie en milieuveldwerk.
Merk: BRAND™ 4760261
1113.30 EUR valid until 2025-07-31
Use promo code "24075" to get your promotional price.
Inclusief: Performance certificate, telescoping filling tube, 2 AAA batteries, 3 bottle thread adapters, 2 amber inspection windows, and operating manual. Models with RS-232 interface include connector cable and software CD.
Beschrijving
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
BRAND Titrette voor betrouwbaar titreren met de hoogste precisie binnen de tolerantiegrenzen van glazen buretten van klasse A. Geschikt voor de meeste titrants in concentraties tot 1 mol/l, dus ideaal voor toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld algemene chemische analyse, afvalwaterzuivering, analyse van levensmiddelen en dranken, industriële titratie en milieuveldwerk. Met de Titrette kunt u in een handomdraai snel en betrouwbaar routinematige titraties uitvoeren.
- Soepele bediening voor zeer gevoelige, druppelsgewijze titratie
- Voorkomt het risico op morsen bij het overgieten van vloeistof
- Elimineert fouten bij het aflezen van de meniscus
- Automatisch schakelen tussen vullen en titreren
- Voldoet aan de tolerantiegrenzen van glazen buretten van klasse A conform de ISO- en ASTM-normen
- Optionele RS-232-interface verkrijgbaar voor rechtstreekse gegevensoverdracht naar een pc
- Geschikt voor een groot aantal toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld algemene chemische analyse, afvalwaterzuivering, analyse van levensmiddelen en dranken, industriële titratie en milieuwerk in het veld of het laboratorium
Informatie over bestelling
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Specificatie
0.06 %, 0.02 % | |
DIN EN ISO 385, ASTM E287 | |
50 ml | |
Prestatiecertificaat, telescopische vulslang, 2 AAA-batterijen, 3 adapters voor flesschroefdraad, 2 bruingele inspectievensters, bedieningshandleiding, RS-232-interface met aansluitkabel en software-cd. |
Digitale bottle-top-buret met RS 232-interface | |
Glas | |
Ideaal voor algemene chemie, afvalwaterzuiveringstoepassingen, analyse van levensmiddelen en dranken, industriële titratie, milieuveldwerk |