Learn More
Erlab™ Captair™ filters voor mobiele afvoerloze zuurkast
Biedt persoonlijke bescherming tijdens het werken met vloeibare, gasvormige en vaste chemicaliën. Erlab™ Captair™ filters voor mobiele afvoerloze zuurkast bieden filtratie van organische, zuur-, formadehyde- en ammoniakdampen en fijne poeders.
Merk: Erlab™ H01074201
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Biedt persoonlijke bescherming tijdens het werken met vloeibare, gasvormige en vaste chemicaliën.Beschikbare filtertypen:
- GF4 AS: Organische dampen
- GF4 BE +: Organische dampen plus zuurdampen
- GF4 F: Formaldehydedampen
- GF4 K: Ammoniakdampen
- GF4 HP: HI4 HEPA-filter voor poeders
Specificatie
BE | |
Mobiele afvoerloze zuurkast voor filtratie | |
Vervangingsfilter | |
Voor organische dampen en zuurdampen |