Learn More
Bochem™ Bunsenbrander, aardgas
For use with natural gas/propane
Merk: Bochem™ 7050
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Naaldafsluiter
- Voor gebruik met aardgas/propaan
- Luchtregeling
- Waakvlam
- Maximale temperatuur 1300°C
- DIN 30665
Specificatie
Bunsenbrander | |
Ms-Ni | |
160 mm | |
1300°C |
Aardgas/propaan | |
78 mm | |
Stopcock |
Product Content Correction
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto