Learn More
Bochem™ Bunsenbrander, aardgas
For use with natural gas/propane
Merk:  Bochem™ 7050
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10641542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Naaldafsluiter
  • Voor gebruik met aardgas/propaan
  • Luchtregeling
  • Waakvlam
  • Maximale temperatuur 1300°C
  • DIN 30665
Specificatie
Specificatie
Bunsenbrander
Ms-Ni
160 mm
1300°C
Aardgas/propaan
78 mm
Stopcock
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato