Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pump: Model RZ2.5
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Merk: VACUUBRAND™ 20698120
Beschrijving
Ontworpen voor gebruik in situaties waarin membraanpompen onvoldoende vacuümdiepte kunnen bieden. RZ2.5 heeft een luchtaanzuigcapaciteit van 47 l/min. en een ingang voor een kleine KF16-flens met meegeleverde 10 mm (3/8 inch) polypropyleen slangtule.
- Tweetrapsontwerp voor een eindvacuüm van 1.5x10-3 Torr
- Stil, klein en energiezuinig
- Robuust en onderhoudsarm
Voor vriesdrogers, tafelmodel centrifugaalconcentrators of andere verdampingen bij lage temperatuur van oplosmiddelen met een hoog kookpunt, moleculaire destillaties, Schlenk-apparaten. Zoals geldt voor alle schottenpompen is een 'foreline' koude val vereist voor gebruik in deze toepassingen.
Specificatie
0.24 pk | |
GKF 1000i-condensfles, olienevelfilter, klep, T-aansluiting, gasballast | |
UL | |
RZ2.5 | |
CEE | |
25.1 lb. | |
104°F | |
12°C | |
Vriesdrogers, tafelmodel centrifugaalconcentrators of andere verdampingen bij lage temperatuur van oplosmiddelen met een hoog kookpunt, moleculaire destillaties | |
7.4 inch | |
12.4 in. | |
4.9 in. | |
1.1 bar |
1.5/1.6 A | |
1500 to 1800 | |
230 V 50/60 Hz | |
43 dB (A) | |
-10°C to +60°C | |
11.4 kg | |
40°C | |
1.4 tot 1.7 cfm | |
50 / 60 Hz | |
19 cm | |
31.6 cm | |
IP 40 | |
230 V |