Learn More
Falcon™ Falcon™-buisjes met ronde bodem, polystyreen
BIOPHARMA
Gemaakt van optisch helder polystyreen voor een goede observatie van het monster. Corning™ Falcon™-buisjes met ronde bodem van polystyreen worden voor veel toepassingen gebruikt en zijn vaak beschreven in laboratoriumprotocollen.
Merk:  Falcon™ 352052
129.58 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24156" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10579511
  • 151.66 /
Edge
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Transparant
5 ml
Polystyreen
1000/Cs.
No
nr.; Zonder
1400 x G
75 mm
Ja
Sterile
12 mm
Reageerbuisje