Learn More
Greiner Bio-One Kweekbuisjes met ontluchtingsstoppen met twee standen
Vervaardigd van polypropyleen voor een uitstekende thermische, mechanische en chemische bestendigheid. Greiner Bio-One™-kweekbuisjes met ontluchtingsstoppen met twee standen zijn ideaal voor opslag van chemische en biologische monsters. Bovenkant met twee standen maakt ventilatie en veilige sluiting mogelijk.
Merk: Greiner Bio-One 187262
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Two-position vent stopper fulfills two functions:
- Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
- Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
- Graduations and writing area
- Sterile
Specificatie
EN ISO 10993 | |
14 ml | |
Ja | |
Sterile | |
18 mm |
Natuurlijk | |
Polypropyleen | |
1000 per pak | |
Ja | |
Ja |