Learn More
BRAND™ Poedertrechter van borosilicaatglas
Vervaardigd uit borosilicaatglas. BRAND™ glazen poedertrechter van borosilicaatglas heeft een matglazen en brandgepolijste bovenrand. Korte, wijde steel is optimaal geschikt voor poeder en andere gemalen materialen.
Merk: BRAND™ 146511
10.65 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground and fire-polished upper rim.
- Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
Specificatie
70 mm | |
20 mm | |
Borosilicate Glass |